Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5(6)-TAMRA ≥97% (durch TLC), Novabiochem®

Lieferant: NOVABIOCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


8.51030.8500 8.51030.8100
01-63-0134-500EA 409 EUR InStock
01-63-0134-500 01-63-0134-100
5(6)-TAMRA ≥97% (durch TLC), Novabiochem®
5(6)-TAMRA
5(6)-carboxytetramethylrhodamine (TAMRA; λex555 nm, λem 580 nm) is a useful tool for preparing fluorescently-labeled peptides.

  • Supplied as a mixture of 5-and 6-isomers
  • Cost effective


Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16661194
CAS-Nummer: 98181-63-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) Passes Test
Purity (TLC(011C)) ≥97%
Assay (HPLC, Area%) ≥95.0% (a/a)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge