Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Glucose Monohydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0113.1000EA 41.27 EUR InStock
0113.1000 0113.9050
D(+)-Glucose Monohydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
D(+)-Glucose Monohydrat


Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17 g/mol
Melting Pt: 83
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.015 %
Starch passes test
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 0.2
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge