Eisen(III)sulfat Hydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
0123.1000EA 124 EUR InStock
0123.1000
Eisen(III)sulfat Hydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399.88 g/mol (anhy)
Dichte: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149714
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Fe2(SO4)3) min. 73.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Copper (Cu) max. 0.005 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Ferrous Iron (as Fe) max. 0.02 %
Insoluble Matter max. 0.02 %
Nitrate (NO3) max. 0.01 %
Substances not Precipitated by NH4OH (as SO4) max. 0.1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge