Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromwasserstoff 47 - 49% (durch Acidimetrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0160-01EA 314 EUR InStock
0160-01 0160-03
Bromwasserstoff 47 - 49% (durch Acidimetrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bromwasserstoff
  • Lot analysis on label


Formel: HBr
MW: 80.91 g/mol
Siedepunkt: –66.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -86
Dichte: 1.50 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 205-554-9
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 47.0 - 49.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.002%
Material darkens when exposed to air and light. ≤0.05%
ACS - Assay (HBr) (by acidimetry) 47.0 - 49.0 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
ACS - Iodide (I) ≤ 0.003 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤ 0.003 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Selenium (Se) ≤ 0.01 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..