Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0198-250GEA 890 EUR InStock
0198-250G 0198-50G 0198-2.5KG
Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultrareine Qualität
Dextran sulphate sodium salt
Findet Einsatz für die Detektion von DNA oder RNA in Nukleinsäure-Hybridisierungs-Verfahren. Es entfernt effizient Sonden aus Lösung, erhöht die Annealing-Rate.


Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle = 0.005 %
RNasen Keine nachgewiesen
Eisen = 0.001 %
Trocknungsverlust = 10 %
pH (1%, Wasser)@25°C 6.4 - 8
Proteasen Keine
Reinheit 98 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge