Brij® 35 (Konzentrat), hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
0217-1KGEA 291 EUR InStock
0217-1KG
Brij® 35 (Konzentrat), hochrein
Brij® 35
Nichtionische Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.
  • White waxy solid
Hydroxyl Number: 40-60. Non-ionic - containing no charge (polyoxyethylenes or alkyl glucosides). Non-ionic detergents are suited for solubilising embrane proteins without altering biological activity.
Formel: (C₂H₄O)nC₁₂H₂₆O
Melting Pt: 39…43 °C
Flash-Pt: 149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hydroxylzahl 40 - 60
Feuchtigkeit (KF) ≤ 3 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge