tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥92%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
0268-1KGEA 115 EUR InStock
0268-1KG
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥92%, Reagenzqualität
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Melting Pt: ∼75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3268
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic ≤ 0,0005%
Heavy Metals ≤ 0,005%
Insolubles ≤ 0,2%
pH (10%, Wasser)@25°C ≥ 12
Purity (Dry Basis) ≥ 92%
Solubility (10%, Water) Pass
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge