N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0285-100GEA 181 EUR InStock
0285-100G
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ≥99%, hochrein
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Low interference with biological processes and biological membranes (penetration, solubilisation, adsorption on surface).
  • Water soluble
  • Non-toxic
  • Low UV absorption at wavelengths less than 260 nm
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Melting Pt: 270…295 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008030
CAS-Nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm (5%, Wasser) ≤ 0,02
pH (1%, Wasser)@25°C 3,6 - 4,4
pKa@25°C 6,58 - 6,98
Reinheit ≥ 99 %
Wasser (Karl Fisher) ≤ 1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge