Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid, Plätzchen Ph. Eur., J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0290.1000EA 0 EUR InStock
0290.1000 0290.9025PE
Natriumhydroxid, Plätzchen Ph. Eur., J.T.Baker®
Sodium hydroxide


Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Ph. Eur. Chemical Specification(s):
Appearance of solution passes test
Assay 97.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 20 ppm
Identification passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Additional Specification(s):
NF Insoluble substances and organic matters passes test
NF Potassium passes test
Bulk Pharmaceutical Chemical
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
For manufacturing, processing or repacking

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge