Natriumselenit, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
0321-100GEA 207 EUR InStock
0321-100G
Natriumselenit, hochrein
Sodium selenite
Formel: Na₂SeO₃
MW: 172.94 g/mol
Melting Pt: 710
Dichte: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003489
CAS-Nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08822
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge