Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
0360-50GEA 0 EUR InStock
0360-50G
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) für die Elektrophorese
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge