Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99 ACS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
0387-500GEA 170 EUR InStock
0387-500G
Eisen(II)sulfat Heptahydrat 99 ACS
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Melting Pt: 64
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,001%
Copper ≤ 0,005%
Ferric Iron ≤ 0,1%
Insolubles ≤ 0,01%
Magnesium ≤ 0,002%
Manganese ≤ 0,05%
Phosphate ≤ 0,001%
Potassium ≤ 0,002%
Purity ≥ 99%
Sodium ≤ 0,02%
Zinc ≤ 0,005%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..