Lichtgrün SF gelblich, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0394-25GEA 97 EUR InStock
0394-25G
Lichtgrün SF gelblich, hochrein
Lichtgrün SF gelblich
A valuable plasma stain used in contrast to hematoxylin. Also a counterstain to safranin.
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Melting Pt: 288…289 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge