Boc-L-Arg(Z)2-OH ≥98,0% (durch HPLC), Novabiochem®
Lieferant: NOVABIOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.53036.0005
04-12-0220-5EA 199 EUR InStock
04-12-0220-5
Boc-L-Arg(Z)2-OH ≥98,0% (durch HPLC), Novabiochem®
Boc-L-Arg(Z)2-OH
Formel: C₂₇H₃₄N₄O₈
MW: 542.6 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00236824
CAS-Nummer: 51219-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge