N(α)-Boc-D-tryptophan
Lieferant: NOVABIOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.53086.0025
04-13-0001-25EA 116 EUR InStock
04-13-0001-25
N(α)-Boc-D-tryptophan
N(α)-Boc-D-tryptophan
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₄
MDL Number: MFCD00037944
CAS-Nummer: 5241-64-5
EINECS: 226-042-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge