N-Boc-D-valin
Lieferant: NOVABIOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.53098.0025
04-13-0031-25EA 182 EUR InStock
04-13-0031-25
N-Boc-D-valin
N-Boc-D-valin
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MDL Number: MFCD00038282
CAS-Nummer: 22838-58-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge