Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0404-1KGEA 233 EUR InStock
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0% ACS
di-Natriumhydrogenphosphat


Formel: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Melting Pt: 250
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,002%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,002%
Trocknungsverlust@105°C ≤ 0,2%
pH (5%, Wasser)@25°C 8,7 - 9,3
Purity ≥ 99%
Sulphate ≤ 0,005%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge