Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

meta-Phosphorsäure ~100%, Klumpen (glasartig), Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 2468.47 EUR InStock
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
meta-Phosphorsäure ~100%, Klumpen (glasartig), Fluka™
meta-Phosphoric acid


Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 600 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: 200 °C
Dichte: 2,0 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge