Bromthymolblau ACS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0431-25GEA 200 EUR InStock
0431-25G
Bromthymolblau ACS
Bromthymolblau
pH indicator goes from yellow to blue over a range of 6.0 to 7.6. Used to trace movement of fluids from the lymph and also for demonstration of fungal hyphae within plant roots.
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Melting Pt: 204…202 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Klarheit der Lösung Pass
Visuelles Übergangsintervall (pH 6.0-7.6) Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge