Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98,0% (Trockenmasse, T) zur spektralphotometrischen Bestimmung von H₂O₂, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04340-500MG
04340-500MGEA 97.6 EUR InStock
04340-500MG
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98,0% (Trockenmasse, T) zur spektralphotometrischen Bestimmung von H₂O₂, Supelco®
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide.
Formel: C₁₂H₁₉NO₄S
MW: 295.33 g/mol
MDL Number: MFCD00040641
CAS-Nummer: 82692-93-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge