Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tween® 80 (Polysorbat), Proteomik-Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0442-1LEA 76.7 EUR InStock
0442-1L 0442-4L
Tween® 80 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Tween® 80 (Polysorbat)
Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.


Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 149 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNase nicht nachweisbar
Schwermetalle < 0,001 %
Hydroxylzahl 65 - 80
Identität entspricht
Wassergehalt (KF) 3,0 %
Protease nicht nachweisbar
Glührückstand 0,25 %
RNase nicht nachweisbar
Spezifisches Gewicht 1,06 - 1,09
Viskosität 300 - 500 Centistoke

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge