0478-2PKEA
81.9
EUR
InStock
0478-2PK
0478-40L
0658-4L
J885-1L
J885-4L
0658-1L
0658-20L
0658-5L
J885-5L
Tris-Borat-EDTA-Puffer (TBE)
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
TBE ist für DNA-Elektrophorese-Verfahren unter Verwendung von sowohl Acrylamid als auch Agarose optimiert. Die Puffer sind als Flüssigkonzentrat oder Ready-Pack™ erhältlich (ein Folienbeutel enthält ausreichend Material für die Präparation von 1 l 10 fach konzentriert).
- Hohe Pufferkapazität
- Hohe Ionenstärke
- Ermöglicht verlängerte Elektrophoresedurchläufe ohne Pufferrücklauf
- Praktische Verpackungsoptionen minimieren das Wiegen und Mischen
Gemisch der einfach (1X) Lösung enthält 0,089 M Tris, 0,089 M Borat und 0,002 M EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat mit einem End-pH von 8,3.
Achtung! Bitte beachten: *Note: TBE has a tendency to precipitate over time. If this occurs, redissolve in solution.