Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Imidazol ≥99% für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0527-100GEA 237 EUR InStock
0527-100G 0527-50G 0527-1KG
Imidazol ≥99% für die Biotechnologie
Imidazol
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.


Formel: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 255
Melting Pt: 89…90 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 135
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,04935
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=ddb38a8e40ebda2af69627b5ed326af620745f06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,1 %
Schmelzpunkt 88 - 92 °C
pH (5%, Wasser)@25°C 9,5 - 10,5
Proteasen Keine
Reinheit > 99 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (20%, Wasser) Entspricht

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge