Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥98,0%, Reagenzqualität

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0571-2.5KGEA 506 EUR InStock
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥98,0%, Reagenzqualität
Natriumdihydrogenphosphat


Formel: NaH₂PO₄
Melting Pt: ∼650 °C
Dichte: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (als Pb) 0.001%
Unlösliche Bestandteile = 0.03%
Feuchtigkeit (KF) = 0.3%
pH (1%, Wasser)@25°C 4.4 - 4.7
Reinheit ≥ 99,5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge