Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nalidixinsäure ≥98%, hochrein

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0677-250GEA 370 EUR InStock
0677-250G
Nalidixinsäure ≥98%, hochrein
Nalidixinsäure
Eine bakterizides Mittel, das die DNA-Gyrase hemmt. Empfohlene Arbeitskonzentration: 15 μg/ml.


Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Melting Pt: 227°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (wie Pb) < = 0,002%
Trocknungsverlust <= 0,5%
Schmelzpunkt 225 °C - 231 °C
Reinheit >= 98%
Glührückstand <= 0,2%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge