Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Reagenzqualität für die Biochemie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0694-1LEA 69.7 EUR InStock
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Reagenzqualität für die Biochemie
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Nichtionisch, enthält keine Ladung (Polyoxyethylene oder Alkyl-Glucoside). Nichtionische Detergenzien werden genutzt für in Lösung bringen von Membranproteinen, ohne die biologische Aktivität zu beeinflussen. Mildere Detergenzien sind ideal für Untersuchungen des Baus und der Funktion von Proteinen, weil sekundäre und tertiäre Strukturen intakt gehalten werden. Nichtionische Detergenzien trennen effizient hydrophile Proteine von hydrophoben transmembranen Proteinen.


Siedepunkt: >200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (5%, Wasser)@25°C 6-8
Farbe (APHA) ≤ 100

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge