Butylacrylat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06958-1ML-F
06958-1ML-FEA 35.7 EUR InStock
06958-1ML-F
Butylacrylat, Supelco®
Butylacrylat
Formel: C₇H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2a0b1839a8e6ff64ddcd5ddc1da5d412da738a3&vid=c2a0b1839a8e6ff64ddcd5ddc1da5d412da738a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge