N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
0719-1KGEA 388 EUR InStock
0719-1KG 0719-500G
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Reagenzqualität
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulfates or sulfonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
  • Very fine white crystalline powder
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Melting Pt: 45…47 °C
Flash-Pt: >150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (10%, Water) @25 °C 7.5 – 8.5
Purity >95.0 %
Sodium Laurate ≤ 4.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge