Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0836-1KGEA 176 EUR InStock
0836-1KG 0836-2.5KG 0836-500G
Natriumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Natriumsulfat


Formel: Na₂SO₄
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=3e13134eee0298d81312a29cf7e16547878d7041&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,01%
Chloride ≤ 0,001%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,001%
Glühverlust ≤ 0,5%
Magnesium ≤ 0,005%
Stickstoff-Bestandteile ≤ 0,0005%
pH (5%, Wasser)@25°C 5,2 - 9,2
Phosphate ≤ 0,001%
Potassium ≤ 0,01%
Purity ≥ 99%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge