Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0879-1KGEA 200 EUR InStock
0879-1KG 0879-2.5KG 0879-500G
Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99% ACS
Kaliumcarbonat


Formel: K₂CO₃
Melting Pt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=506be9e45ca01570babb12725abc3e46d9dd72d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,003%
Schwermetalle ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,0005%
Magnesium ≤ 0,002%
Phosphate ≤ 0,001%
Purity ≥ 99%
Silica ≤ 0,005%
Sodium ≤ 0,02%
Schwefel-Bestandteile ≤ 0,004%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge