Ammoniumeisen(III)citrat (14,5 - 16,0% Fe) (RT), grün, Pulver, Purum p.a. analytical reagent
Lieferant: HONEYWELL
Ammoniumeisen(III)citrat (14,5 - 16,0% Fe) (RT), grün, Pulver, Purum p.a. analytical reagent
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
AMMONIUMEISEN(III)-CITRAT, GRUEN, PULVER 1 * 1 kg 09713-1KG 1 * 1 kg
Hersteller-Artikelnummer:: 09713-1KG
Lokale Artikelnummer:: HONC09713-1KG
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder