Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Formvar-Lösung ~1% in 1,2-Dichloroethan für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

09823-100ML
09823-100MLEA 52 EUR InStock
09823-100ML
Formvar-Lösung ~1% in 1,2-Dichloroethan für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Formvar


Formel: (C₃H₆O₂)n
Dichte: 1,220…1,256 g/ml (20 °C)
MDL Number: MFCD00131103
CAS-Nummer: 63148-64-1
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) Colourless to almost colourless
Appearance (form) Liquid
Density D20/4 1.220 - 1.256
Refractive index N20/D 1.443 - 1.449

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge