Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 88.9 EUR InStock
1.00099.0025 1.00099.0100
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid


Formel: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Siedepunkt: 466
Melting Pt: ∼285 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge