Bromwasserstoff 47%, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
1.00304.0500EA 145 EUR InStock
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
Bromwasserstoff 47%, Supelco®
Bromwasserstoff
Formel: HBr
MW: 80.91 g/mol
Siedepunkt: -66.7
Melting Pt: -86
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge