Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wolframatophosphorsäure Hydrat, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.00582.0100 1.00582.9025
1.00582.0100EA 133 EUR InStock
1.00582.0100 1.00582.9025
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Supelco®
Wolframatophosphorsäure Hydrat


Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 2898.07 g/mol
Melting Pt: 107
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07450
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge