Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methanol, SupraSolv® für die GC-MS

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00837.1000 1.00837.2500
1.00837.1000EA 48.2 EUR InStock
1.00837.1000 1.00837.2500
Methanol, SupraSolv® für die GC-MS
Methanol


Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7bb8f9d74455604a6191a480ba063529ad0783c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Molar Mass 32.04 g/mol
Boiling Point 64.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 128 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.33
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 0.792 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 455 °C DIN 51794
Evaporation number 6.3
Water absorption 1000 g/kg
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge