Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isoamylalkohol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00979.1000 1.00979.2500 1.00979.6025 1.00979.4000
1.00979.1000EA 105 EUR InStock
1.00979.1000 1.00979.2500 1.00979.6025 1.00979.4000
Isoamylalkohol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Isoamylalkohol


Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=60e27777862a1441bdec89c868acf27847ec49b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..