Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Ammoniumhydrogencitrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01154.0500 1.01154.2500
1.01154.0500EA 131 EUR InStock
1.01154.0500 1.01154.2500
di-Ammoniumhydrogencitrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
di-Ammoniumhydrogencitrat


Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichte: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 226.19 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge