Mischindikator pH 4,5 nach Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
1.01359.0250
1.01359.0250EA 73.3 EUR InStock
1.01359.0250
Mischindikator pH 4,5 nach Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
pH-Indikatorlösung
Dichte: 0.93 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 9 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
UN: 1170
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Application test conforms
pH-value (20 °C) 4.5 - 5.0
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge