Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefelsäure ≥96%, ultrarein für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ100

1.01516.0250
1.01516.0250EA 849 EUR InStock
1.01516.0250
Schwefelsäure ≥96%, ultrarein für die Spurenanalyse, Supelco®
Schwefelsäure


Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge