Bromkresolgrün Natriumsalz, Millipore®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
1.01541.0010
1.01541.0010EA 479 EUR InStock
1.01541.0010
Bromkresolgrün Natriumsalz, Millipore®
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Melting Pt: 225
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 719.99 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge