Absorptionsmittel, Chemizorb® Lauge
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.01596.1000
1.01596.1000EA 87.2 EUR InStock
1.01596.1000
Absorptionsmittel, Chemizorb® Lauge
Absorptionsmaterial
Chemizorb Alkalis ist ein Pulver-Gemisch, bestehend aus einem mineralischen Co-Polymer als Absorptionsmittel, einem sauer reagierenden Salz als Neutralisationsmittel und einem pH-Indikator.
  • Einfache Handhabung
  • Der pH-Indikator ermöglicht die Überwachung des Neutralisationsprozesses
  • Benötigt 100 bis 120 g Chemizorb OHˉ um 100 ml Lauge zu absorbieren und neutralisieren
Das Absorptionsmittel färbt sich bei Kontakt mit der Lauge zunächst blau. Nach Neutralisation verblasst die Farbe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge