Bariumhydroxid Octahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 96.7 EUR InStock
1.01737.0500 1.01737.9050
Bariumhydroxid Octahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 13,00980
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge