Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.01203.0500 1.01254.0500 1.01255.0500 1.01553.0001 1.01554.0001 1.01557.0500 1.01586.0001 1.01811.0105
1.01203.0500EA 188.3 EUR InStock
1.01203.0500 1.01254.0500 1.01255.0500 1.01553.0001 1.01554.0001 1.01557.0500 1.01586.0001 1.01811.0105
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Standards Leitfähigkeits-Standards
Diese Sachets für die Leitfähigkeitsmessung sind praktisch, benutzerfreundlich und gewährleisten genaue und zuverlässige Ergebnisse im Außeneinsatz und im Labor. Die 30-ml-Beutel bieten stets eine frische Lösung, die eine Kontamination durch Mikroorganismen, CO₂ oder andere Substanzen verhindert. Ein Leitfähigkeitssensor kann einfach in das Sachet eingeführt werden.
  • Rückführbar auf PTB und NIST
  • Anhand der Primärreferenzstandards getestet
Certipur-Leitfähigkeitsstandards sind für Benutzer, die größere Volumen benötigen, auch in 500 ml-Packungen erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge