Bromthymolblau Natriumsalz, wasserlöslich Indikator, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01895.0010
1.01895.0010EA 134 EUR InStock
1.01895.0010
Bromthymolblau Natriumsalz, wasserlöslich Indikator, Supelco®
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Melting Pt: > 200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077263
CAS-Nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 646.36 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge