Brom ≥99%, reinst, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01945.1000
1.01945.1000EA 374 EUR InStock
1.01945.1000
Brom ≥99%, reinst, Supelco®
Bromine
Formel: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Siedepunkt: 58.7
Melting Pt: –7.2 °C
Dichte: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,01378
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 99 %
Identity passes test
Iodine (I) ≤ 0.002 %
Organic bromine compounds passes test
Non volatile matter ≤ 0.02 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge