Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefelkohlenstoff, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.02210.1000
1.02210.1000EA 219 EUR InStock
1.02210.1000
Schwefelkohlenstoff, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Schwefelkohlenstoff


Formel: CS₂
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,01821
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.1 g/L (20 °C)
Melting Point -111.6 °C
Molar Mass 76.13 g/mol
Boiling Point 46.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 398 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Explosion Limit 1 - 60%(V)
Density 1.26 g/cm³ (20 °C)
Ignition Point 95 °C
Evaporation Number 1.8
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge