di-Natriumoxalat, Certipur®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02407.0060
1.02407.0060EA 92.5 EUR InStock
1.02407.0060
di-Natriumoxalat, Certipur®, Supelco®
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Melting Pt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge