Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ100
1.02426.0250
1.02426.0250EA 53.6 EUR InStock
1.02426.0250
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Melting Pt: 167…170 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02085
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge