Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloroform, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ300

1.02445.0250 1.02445.1000 1.02445.2500 1.02445.6010 1.02445.6025 1.02445.9905 1.02445.4000
1.02445.0250EA 18.1 EUR InStock
1.02445.0250 1.02445.1000 1.02445.2500 1.02445.6010 1.02445.6025 1.02445.9905 1.02445.4000
Chloroform, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Chloroform
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.


Formel: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=96870c784520df552dcde9a71610c883a1c71b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge